45646
Pyracarbolid
PESTANAL®, analytical standard
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
O=C(NC=1C=CC=CC1)C2=C(OCCC2)C
InChI
1S/C13H15NO2/c1-10-9-11(7-8-16-10)13(15)14-12-5-3-2-4-6-12/h2-6,9,11H,7-8H2,1H3,(H,14,15)
RVUAOAREEJAWAM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti consigliati
Note legali
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)