Documenti fondamentali
574594
Sigma-Aldrich
Superoxide Dismutase, Bovine Erythrocytes
Sinonimo/i:
Superoxide Dismutase, Bovine Erythrocytes, Cu/Zn SOD
Scegli un formato
50 KU
221,00 €
221,00 €
Spedizione prevista il18 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 KU
221,00 €
About This Item
Numero CAS:
Classificazione EC (Enzyme Commission):
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.54
221,00 €
Spedizione prevista il18 aprile 2025Dettagli
Origine biologica
bovine erythrocytes
Livello qualitativo
Stato
lyophilized solid
Attività specifica
≥3000 units/mg dry wt.
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated
pI 
4.95
Solubilità
50 mM potassium phosphate, 100 μM EDTA, pH 7.8: 5 mg/mL, clear, pale blue
Attività estranea
Carbonic anhydrase ≤30 U/mg (dry weight)
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Native superoxide dismutase from bovine erythrocytes. Essential component of biological defense against toxic effects of oxygen. Catalyzes the dismutation of superoxide radicals to oxygen and H2O2.
Note: 1 KU = 1000 units.
Confezionamento
Please refer to vial label for lot-specific concentration.
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Definizione di unità
One unit is defined as the amount of enzyme that will cause a 50% inhibition in the rate of reduction of cytochrome c at 25°C, pH 7.8.
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C).
Altre note
Tilly, J.L. and Tilly, K.I. 1995. Endocrinology136, 242.
Sharonov, B.P. and Churilova, I.V. 1992. Biochem. Biophys. Res. Commun.189, 1129.
Britton, L., et al. 1978. J. Bacteriol. 134, 229.
Keele, B.B., et al. 1971. J. Biol. Chem.246, 2875.
McCord, J.M. and Fridovich, I. 1969. J. Biol. Chem.244, 6049.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1