573102
S3I-201
≥95% (HPLC), solid, STAT3 inhibitor, Calbiochem®
Sinonimo/i:
STAT3 Inhibitor VI, S3I-201, 2-Hydroxy-4-(((4-methylphenyl)sulfonyloxy)acetyl)amino)-benzoic acid, NSC 74859
Scegli un formato
176,00 €
Spedizione prevista il18 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
176,00 €
Spedizione prevista il18 aprile 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
STAT3 Inhibitor VI, S3I-201, STAT3 Inhibitor VI, S3I-201, CAS 501919-59-1, is a cell-permeable compound that binds Stat3-SH2 domain and blocks Stat3 phosphorylation, dimerization, DNA-binding, & Stat3-dependent transcription.
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
light beige
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL (Use only fresh, anhydrous DMSO.)
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[S](=O)(=O)(OCC(=O)Nc2cc(c(cc2)C(=O)O)O)c1ccc(cc1)C
InChI
1S/C16H15NO7S/c1-10-2-5-12(6-3-10)25(22,23)24-9-15(19)17-11-4-7-13(16(20)21)14(18)8-11/h2-8,18H,9H2,1H3,(H,17,19)(H,20,21)
HWNUSGNZBAISFM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
WGK 3