573128
STAT3 Inhibitor XIII, C188-9
The Stat3 Inhibitor XIII, C188-9 controls the biological activity of Stat3. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinonimo/i:
STAT3 Inhibitor XIII, C188-9, N-(1ʹ,2-Dihydroxy-1,2ʹ-binaphthalen-4ʹ-yl)-4-methoxybenzenesulfonamide, F1113-0789
Scegli un formato
176,00 €
Spedizione prevista il18 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
176,00 €
Spedizione prevista il18 aprile 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white to pale beige
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC1=C(C2=C(O)C=CC3=C2C=CC=C3)C=C(NS(C(C=C4)=CC=C4OC)(=O)=O)C5=C1C=CC=C5
InChI
QDCJDYWGYVPBDO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3