Vai a
A7986
Atovaquone
≥98% (HPLC), powder, anti-protozoal agent
Offerta disponibile
Sinonimo/i:
Mepron, trans-2-[4-(4-Chlorophenyl)cyclohexyl]-3-hydroxy-1,4-naphthalenedione
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Spend 500 € — Save 5%; Spend 800 € — Save 10%; Spend 1700 € — Save 15%*
Accedi per verificare l'idoneità. Acquista Prodotti
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
78,30 €
50 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
309,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H19ClO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
366.84
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
78,30 €
Risparmia Fino a 15%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Atovaquone, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
yellow
solubility
DMSO: >10 mg/mL
originator
GlaxoSmithKline
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC1=C([C@H]2CC[C@@H](CC2)c3ccc(Cl)cc3)C(=O)c4ccccc4C1=O
InChI
1S/C22H19ClO3/c23-16-11-9-14(10-12-16)13-5-7-15(8-6-13)19-20(24)17-3-1-2-4-18(17)21(25)22(19)26/h1-4,9-13,15,26H,5-8H2/t13-,15-
InChI key
KUCQYCKVKVOKAY-CTYIDZIISA-N
Application
Atovaquone inhibits the cytochrome bc(1) complex via interactions with the Rieske iron-sulfur protein and cytochrome b in the ubiquinol oxidation pocket. In addition to its use as a treatment for toxoplasmosis, atovaquone has antimalarial properties and prevents pneumocystis pneumonia post-renal transplant.
Biochem/physiol Actions
Atovaquone in an anti-protozoal mitochondrial electron transport inhibitor. It also functions as an antimalarial and antipneumocystic agent.
Atovaquone is an anti-protozoal mitochondrial electron transport inhibitor; Antimalarial; Antipneumocystic, and has also been used to treat toxoplasmosis. It is an analog of protozoan mitochondrial protein ubiquinone, and acts by inhibiting the cytochrome bc(1) complex via interactions with the Rieske iron-sulfur protein and cytochrome b in the ubiquinol oxidation pocket.
Features and Benefits
This compound was developed by GlaxoSmithKline. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
Y0001572PHR1591SML1804
Atovaquone ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
A7986
Atovaquone
Atovaquone European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001572
Atovaquone
Atovaquone Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1591
Atovaquone
AM4113 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1804
AM4113
description
≥98% (HPLC)
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
-
form
-
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
color
yellow
color
-
color
-
color
white to brown
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Atovaquone
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)