56766-M
Spermidine, Trihydrochloride
Polyamine that plays an important role in the regulation of cellular proliferation and differentiation.
Sinonimo/i:
Spermidine, Trihydrochloride
Scegli un formato
280,00 €
Spedizione prevista il05 maggio 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
280,00 €
Spedizione prevista il05 maggio 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Descrizione
Merck USA index - 14, 8742
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (TLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Colore
white
Solubilità
ethanol: soluble
water: soluble
Temperatura di conservazione
10-30°C
Stringa SMILE
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[N+H2](CCC[N+H3])CCCC[N+H3]
InChI
1S/C7H19N3.3ClH/c8-4-1-2-6-10-7-3-5-9;;;/h10H,1-9H2;3*1H
LCNBIHVSOPXFMR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Inhibits neuronal nitric oxide synthase
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Trubiani, O., et al. 1994. Biochem. Mol. Biol. Int.32, 1085.
He, Y., et al. 1993. Eur. J. Biochem. 217, 89.
Svensson, F., et al. 1993. Mol. Cell. Biochem.124, 141.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3