Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 152,00 € |
25 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 584,00 € |
Informazioni su questo articolo
152,00 €
Nome del prodotto
Spermidine trihydrochloride, ≥99.0% (AT)
Quality Segment
biological source
microbial, synthetic
assay
≥99.0% (AT)
form
powder
mp
~250 °C (dec.), 257-259 °C (lit.)
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl[H].Cl[H].Cl[H].NCCCCNCCCN
InChI
1S/C7H19N3.3ClH/c8-4-1-2-6-10-7-3-5-9;;;/h10H,1-9H2;3*1H
InChI key
LCNBIHVSOPXFMR-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (AT) | assay ≥99.0% (TLC), ≥99.5% (AT) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) |
| biological source microbial, synthetic | biological source - | biological source - | biological source microbial, synthetic |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form solid | form powder |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. 10-30°C | storage temp. room temp |
| solubility H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless | solubility H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless | solubility ethanol: soluble, water: soluble | solubility water: 100 mg/mL, clear, colorless |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Spermidine trihydrochloride
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?