5.38763
CD38 Inhibitor
≥98% (HPLC), solid, CD38 inhibitor, Calbiochem®
Sinonimo/i:
CD38 Inhibitor, Compound 78c, CD38i_78c, 78c, Cluster of Differentiation 38 Inhibitor
Scegli un formato
231,00 €
Spedizione prevista il27 maggio 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
231,00 €
Spedizione prevista il27 maggio 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
CD38 Inhibitor,
Saggio
≥98% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
light brown to brown
white to light brown
Solubilità
DMSO: 100 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[s]1cncc1c2cc3c(cc2)N(C(=O)C=C3N[C@@H]4CC[C@H](CC4)OCCOC)C
InChI
1S/C22H27N3O3S/c1-25-20-8-3-15(21-13-23-14-29-21)11-18(20)19(12-22(25)26)24-16-4-6-17(7-5-16)28-10-9-27-2/h3,8,11-14,16-17,24H,4-7,9-10H2,1-2H3/t16-,17-
VJQALSOBHVEJQM-QAQDUYKDSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
CD38
Confezionamento
Attenzione
Altre note
Tarrago, M.G., et al. 2018 Cell. Metab.27, 1081.
WGK 3