Documenti fondamentali
5.32447
Millipore
Independent stand for broth bags
for use with Dilucult, pkg of 1 unit
Sinonimo/i:
Bag holder
Scegli un formato
1 EACH
335,00 €
335,00 €
Spedizione prevista il19 maggio 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
335,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122409
NACRES:
NA.84
335,00 €
Spedizione prevista il19 maggio 2025Dettagli
Materiali
metal stand
Confezionamento
pkg of 1 unit
Produttore/marchio commerciale
DiluCult
applicazioni
food and beverages
Compatibilità
for use with Dilucult
Descrizione generale
Independent stand for 2 broth bags.
Applicazioni
For use with DiluCult and DiluCult 2 gravimetric dilutor instrument
Note legali
DILUCULT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany