Documenti fondamentali
Z243620
Sigma-Aldrich
Aldrich clamp holder
with zinc plated steel thumbscrews
Sinonimo/i:
Clamp Holder, Laboratory Clamp Holder
Scegli un formato
1 EA
32,00 €
32,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
32,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.35
32,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
aluminum
Descrizione generale
Holds rods from 0.089 to 1.6 cm (0.6 in.) diameter.
Applicazioni
Aldrich clamp holder has been used to secure the glass vial containing the protein solution in the stirred hot oil bath.[1]
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Mirren Charnley et al.
Bio-protocol, 8(4), e2733-e2733 (2018-02-20)
Networks of amyloid nanofibrils fabricated from common globular proteins such as lysozyme and β-lactoglobulin have material properties that mimic the extracellular microenvironment of many cell types. Cells cultured on such amyloid fibril networks show improved attachment, spreading and in the