Documenti fondamentali
HS23263A
Vertical storage rack
to hold, 8 x 80 well racks, clear acrylic rack
Scegli un formato
1 EACH
181,00 €
181,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
181,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.15
181,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
clear acrylic rack
Caratteristiche
to hold 8 x 80 well racks
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Heathrow Scientific HS23263A
Lungh. × Largh. × Alt.
157 mm × 236 mm × 234 mm
Descrizione generale
The Vertical Storage Rack for 80-wells is strong, clear, and of acrylic construction. These racks help you keep large numbers of microtubes organized on your benchtop.
Caratteristiche e vantaggi
  • Holds up to eight 80-well microtube racks filled with either 1.5 or 2.0 mL microtubes
  • Plenty of room to slide the racks in and out
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)