528121
PI 3-K/PDK-1 Inhibitor, NVP-BAG956
The PI 3-K/PDK-1 Inhibitor, NVP-BAG956, also referenced under CAS 853910-02-8, controls the biological activity of PI 3-K/PDK-1. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinonimo/i:
PI 3-K/PDK-1 Inhibitor, NVP-BAG956, α,α,-Dimethyl-4-(2-methyl-8-(2-(3-pyridinyl)ethynyl)-1H-imidazo[4,5-c]quinolin-1-yl)-benzeneacetonitrile, BAG956, PI 3-K Inhibitor XVI, PDK1 Inhibitor IV
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
orange
Solubilità
DMSO: 25 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C28H21N5/c1-19-32-26-17-31-25-13-8-20(6-7-21-5-4-14-30-16-21)15-24(25)27(26)33(19)23-11-9-22(10-12-23)28(2,3)18-29/h4-5,8-17H,1-3H3
GVPAGJWVBUZHNQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Altre note
Weisberg, E., et al. 2008. Blood111, 3723.
Stauffer, F., et al. 2008. Bioorg. Med. Chem. Lett.18, 1027.
WGK 3