516560
Pertussis toxin
from Bordetella pertussis, Five distinct bands by SDS-PAGE, lyophilized, protein endotoxin, Calbiochem
Sinonimo/i:
Pertussis Toxin, Bordetella pertussis
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Pertussis Toxin, Bordetella pertussis, This Pertussis toxin, CAS 70323-44-3, catalyzes ADP-ribosylation of guanine nucleotide-binding regulatory proteins Gi, Go, and Gt.
Descrizione
RTECS - XW5883750
Livello qualitativo
Stato
lyophilized
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
do not freeze
Attività estranea
adenylate cyclase ≤35 pmol/min-μg (in the presence of calmodulin)
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O(C)C(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C26H52O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26(27)28-2/h3-25H2,1-2H3
WOPKHAQDUMDJIY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Guanine nucleotide-binding regulatory proteins Gi, Go, and Gt
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Risultati analitici
Altre note
Fryer, M.W. 1992. Neurosci. Lett.146, 84.
Gierschik, P. 1992. Curr. Topics Microbiol. Immunol.175, 69.
Harada, J., et al. 1992. Eur. J. Pharmacol.227, 301.
Hausman, S.Z., and Burns, D.L. 1992. J. Biol. Chem.267, 13735.
Kaslow, H.R., and Burns, D.L., 1992. FASEB J.6, 2684.
Zhu, J., et al. 1992. J. Pharmacol. Exp. Therap.263, 1479.
Hewlett, E.L., et al. 1983. Infect. Immun.40, 1198.
Moss, J., et al. 1983. J. Biol. Chem.258, 11879.
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3