Vai a
D0564
Diphtheria Toxin
from Corynebacterium diphtheriae, ≥98% (SDS-PAGE), lyophilized powder, protein synthesis inhibitor
Sinonimo/i:
DTx
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
959,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
lyophilized powder
959,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Tossina della difterite, lyophilized powder, Product is in unnicked form
Quality Segment
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
General description
La tossina difterica può essere usata come elemento tossinico nella costruzione di immunotossine per citotossicità cellulo-specifica. Il dominio di traslocazione delle tossine batteriche con meccanismo naturale di escape endosomiale è stato impiegato nello sviluppo di vettori non virali efficienti per applicazioni nella terapia genica.
Application
La tossina difterica ricavata da Corynebacterium diphtheriae è stata:
  • impiegata per la deplezione della microglia nello studio del disturbo da stress post-traumatico nei topi
  • iniettata per via intraperitoneale in topi transgenici per selezionare gli ibridi dopo fusione delle cellule staminali progenitrici e staminali emopoietiche (HSPC) durante l'ablazione
  • usata per studiarne gli effetti sui precursori unifiliari (lineage-committed) degli eosinofili in un ceppo di topi privo di queste cellule (iPHIL)
Biochem/physiol Actions
La tossina difterica è una tossina batterica prodotta da Corynebacterium diphtheriae. Comprende tre domini con azioni intracellulari. I domini sono implicati nell'intossicazione della cellula, un processo in cui, dopo il legame alla superficie cellulare, la tossina viene internalizzata da parte degli endosomi e quindi, attraverso la loro membrana, trasloca nel citosol e va a inibire la sintesi proteica della cellula. La tossina difterica è utile per costruire strumenti biotecnologici e prodotti terapeutici. Inibisce la sintesi proteica catalizzando la ADP-ribosilazione delle proteine bersaglio negli eucarioti.
Physical form
Polvere liofilizzata contenente Tris ed EDTA.
Preparation Note
Ciascun flaconcino, ricostituito con 0,5 mL con acqua distillata sterile, contiene circa 1 mg di tossina difterica in 0,01 M Tris e 0,001 M Na2EDTA, pH 7,5.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
322326P2980582231
description
lyophilized powder, Product is in unnicked form
description
Diphtheria toxin catalyzes ADP-ribosylation of eukaryotic aminoacyltransferase II (EF2) using NAD as substrate. Activation requires nicking with a protease followed by reduction with DTT.
description
buffered aqueous glycerol solution
description
This tetanus toxoid is prepared by formaldehyde inactivation of tetanus toxin. It retains its antigenic character, but is essentially nontoxic as determined by an LD50 in mice.
form
lyophilized powder
form
solid
form
buffered aqueous glycerol solution
form
lyophilized
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral
Classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–10 di 10 domande  
  1. How long can diphtheria toxin be stored at -30°C after reconstitution?
    1 risposta
    1. The long term stability of this material in solution when stored at -20°C has not been determined. Stock solutions stored at -70°C are expected to be stable for one month.
      Utile?
  2. How long can the product be stored for at 4C in its original packaging? Before reconstitution? Furthermore, what should it be reconstituted with for best efficiency and long-term effectiveness?
    1 risposta
    1. This product is intended for laboratory or research use only, and no formal solution stability studies have been conducted. Before reconstitution, storage at 4°C in its original packaging is recommended, but specific duration guidelines are not provided. For reconstitution, use sterile distilled water to achieve a concentration of 1 mg of diphtheria toxin in 10 mM sodium phosphate with 5% lactose, pH 7.4. After reconstitution, unused toxin can be quick frozen in aliquots on dry ice and stored at -70°C. Thawing should be done quickly at room temperature. Repeated freezing and thawing or maintaining the preparation at 4°C for extended periods are not recommended, as these may lead to increased nicking. For assays using very low concentrations of the toxin, a carrier protein such as human serum albumin is suggested. The preparation migrates as a single major band under non-denaturing conditions, with a slower migrating band comprising less than 5% of the preparation, indicating an aggregate of diphtheria toxin. In the presence of a reducing agent, on SDS gels, the preparation shows a major band of approximately 63,000 daltons corresponding to the intact toxin, and two faster bands of approximately 39,000 and 24,000 daltons corresponding to the B and A fragments, respectively. The degree of nicking is estimated to be less than 5%. It is not recommended to store the solution frozen, and use within 1 month of resuspension is advised. The vial contains salts for TRIS and EDTA at pH 7.5.
      Utile?
  3. How long is the lyophilized DT stable for if kept in its original packaging at 4C?
    1 risposta
    1. Products that are robust in nature and extremely stable, in the original unopened container, are not assigned an expiration date or retest schedule. These products will have no dating reported on either the label or the Certificate of Analysis. This product falls under that category. The specification sheet is available at this link: https://www.sigmaaldrich.com/specification-sheets/872/957/D0564-BULK________SIGMA____.pdf
      Products that are not assigned an expiration or retest date are covered by a warranty period of 1 year from the date of product shipment.
      Full Product Dating Information may be reviewed at the link below: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/190/408/product-dating-information-ms.pdf
      Utile?
  4. What is recommend for reconstituting the product for injection in mice via ip injection? The product instructions advise using sterile distilled water, but the product also contains Tris and EDTA. Most references and research articles recommend using PBS for reconstitution. I am concerned that water might be too hypotonic for the mice and may cause their cells to rupture, but I'm not sure whether the Tris and EDTA can prevent that.
    1 risposta
    1. No test has been conducted on this product for intraperitoneal injection. However, for intraperitoneal injection in mice, normal saline solution appears to be effective as a delivery solvent
      Utile?
  5. How is Product D0564-1MG, Diphtheria Toxin, packaged?
    1 risposta
    1. Product D0564-1MG, Diphtheria Toxin, is packaged in a small serum vial with a rubber or silicone septum and aluminum crimp top. The product can be reconstituted in the vial by piercing the septum with a syringe fitted with a stainless steel needle.
      Utile?
  6. What is the molecular weight of Product D0564, Diphtheria Toxin from Corynebacterium diphtheriae?
    1 risposta
    1. In the presence of a reducing agent, on SDS gels, this preparation migrates as a major band of approx. mw 63,000 Daltons (corresponding to thte intact toxin) and two faster more lightly stained bands of approx. MW 39,000 and 24,000 Daltons (corresponding to the B and A fragments, respectively). Based on this method, the extent of the degree of nicking in this preparation is estimated to be less than 5%.
      Utile?
  7. How stable is Product D0564, Diphtheria Toxin from Corynebacterium diphtheriae, at low concentration?
    1 risposta
    1. For assays employing low concentration of the toxin, the use of a carrier protein like serum albumin is recommended.
      Utile?
  8. What is the solubility of Product D0564, Diphtheria Toxin from Corynebacterium diphtheriae?
    1 risposta
    1. This product is soluble in water.  Reconstitute with the volume of water described under Description on our website page for D0564.
      Utile?
  9. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 risposta
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Utile?
  10. What is the solution stability of Product D0564, Diphtheria Toxin from Corynebacterium diphtheriae?
    1 risposta
    1. Once the product is reconstituted in water, the solution may be stored in aliquots at -20°C. Avoid freeze-thawing. Long-term storage in the refrigerator at 2-8°C is not recommended.