Vai a
A9519
N-Acetylmuramyl-L-alanyl-D-isoglutamine hydrate
≥98% (TLC), suitable for ligand binding assays
Sinonimo/i:
Adjuvant Peptide, Muramyl dipeptide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
83,80 €
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
248,00 €
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
427,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
694,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H32N4O11 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
492.48 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
258-696-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4220745
83,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
N-Acetylmuramyl-L-alanyl-D-isoglutamine hydrate, ≥98% (TLC)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white
application(s)
cell analysis
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@H](NC(=O)[C@@H](C)O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)OC(O)[C@@H]1NC(C)=O)C(=O)N[C@H](CCC(O)=O)C(N)=O
InChI
1S/C19H32N4O11/c1-7(17(30)23-10(16(20)29)4-5-12(26)27)21-18(31)8(2)33-15-13(22-9(3)25)19(32)34-11(6-24)14(15)28/h7-8,10-11,13-15,19,24,28,32H,4-6H2,1-3H3,(H2,20,29)(H,21,31)(H,22,25)(H,23,30)(H,26,27)/t7-,8+,10+,11+,13+,14+,15+,19?/m0/s1
InChI key
BSOQXXWZTUDTEL-QAQREVAFSA-N
Application
N-Acetylmuramyl-L-alanyl-D-isoglutamine hydrate has been used in staphylococcal cell wall preparation to induce the release of TNF from human monocytes.
Biochem/physiol Actions
Muramyl peptides are monomeric components that make up the bacterial cell wall peptidoglycan. It is generally produced by mammalian macrophages, as an immune response in the breakdown of bacterial cell wall. MDP promotes the production of interleukin-1 and tumor necrosis factor (TNF), which increase slow-wave sleep.
Enhances antigenicity of weak antigens, increasing antibody titer.
N-Acetylmuramyl-L-alanyl-D-isoglutamine (MDP, muramyl dipeptide), a neurotrophic and immunomodulatory factor related to bacterial peptidoglycans, is used as an immune modulation factor that enhances immune response and to study neural development.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1012531
L-Alanyl-L-alanine United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1012531
L-Alanyl-L-alanine
description
≥98% (TLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
form
powder
form
-
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
-
assay
≥98% (TLC)
assay
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
color
white
color
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf