Documenti fondamentali
5.05226
Sigma-Aldrich
Pancuronium Dibromide
Sinonimo/i:
Pancuronium Dibromide, 1,1ʹ-(3α,17β-Dihydroxy-2α,5β-androstan-2-β,16β-ylene) bis[1-methylpiperidinium] diacetate dibromide, Nicotinic Acetylchorine Receptor Antagonist, Pancuronium Dibromide, nAChR Antagonist, Pancuronium Dibromide
Scegli un formato
10 MG
68,90 €
68,90 €
Spedizione prevista il06 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
68,90 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C35H60N2O4 · Br2
Numero CAS:
Peso molecolare:
732.67
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
68,90 €
Spedizione prevista il06 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥98% (NMR)
Livello qualitativo
Stato
solid
Potenza
5.5 nM IC50
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
water: 100 mM
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Br-].[Br-].[N+]6(CCCCC6)([C@@H]1[C@@H]([C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@@]4([C@H](C[C@@H]([C@H](C4)[N+]5(CCCCC5)C)OC(=O)C)CC3)C)CC2)C1)C)OC(=O)C)C
InChI
1S/C35H60N2O4.2BrH/c1-24(38)40-32-21-26-13-14-27-28(35(26,4)23-31(32)37(6)19-11-8-12-20-37)15-16-34(3)29(27)22-30(33(34)41-25(2)39)36(5)17-9-7-10-18-36;;/h26-33H,7-23H2,1-6H3;2*1H/q+2;;/p-2/t26-,27+,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-;;/m0../s1
NPIJXCQZLFKBMV-YTGGZNJNSA-L
Descrizione generale
A highly potent competitive antagonist selective for nAChRs (IC50 = 5.5 nM). A very potent non-depolarizing skeletal muscle relaxant but no sedative or analgesic effects.
Azioni biochim/fisiol
Primary Target
nAChR
Attenzione
Toxicity: Toxic (F)
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Altre note
Lowenick et al., 2001. Eur. J. Pharmacol.413, 31.
Melnikov, L., et al., 1999. Gen Pharmacol.33, 313.
Maestrone, E., et al., 1994. Br. J. Pharmacol.111, 283.
Fryer, D., et al., 1987. Naunyn Schmiedebergs Arch. Pharmacol.335, 367.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3