Vai a
A1304
β-Amanitin
from Amanita phalloides, ≥85% (HPLC), powder, RNA polymerase inhibitor
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
551,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C39H53N9O15S
Numero CAS:
Peso molecolare:
919.95
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
EC Number:
244-244-8
MDL number:
Assay:
≥85% (HPLC)
Form:
powder
551,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
β-Amanitin from Amanita phalloides, ≥85% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥85% (HPLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCC(C)C1NC(=O)CNC(=O)C2Cc3c([nH]c4cc(O)ccc34)S(=O)CC(NC(=O)CNC1=O)C(=O)NC(CC(O)=O)C(=O)N5CC(O)CC5C(=O)NC(C(C)C(O)CO)C(=O)N2
InChI
1S/C39H53N9O15S/c1-4-16(2)31-36(60)41-11-28(53)42-25-15-64(63)38-21(20-6-5-18(50)7-22(20)45-38)9-23(33(57)40-12-29(54)46-31)43-37(61)32(17(3)27(52)14-49)47-35(59)26-8-19(51)13-48(26)39(62)24(10-30(55)56)44-34(25)58/h5-7,16-17,19,23-27,31-32,45,49-52H,4,8-15H2,1-3H3,(H,40,57)(H,41,60)(H,42,53)(H,43,61)(H,44,58)(H,46,54)(H,47,59)(H,55,56)
InChI key
IEQCUEXVAPAFMQ-UHFFFAOYSA-N
General description
β-Amanitin belongs to the family of amatoxins. Amanitins are made of bicyclic octapeptides. β-Amanitin is composed of a carboxyl group and is acidic in nature.
Application
β-Amanitin from Amanita phalloides has been used:
  • as a calibration standard for the quantification of β-Amanitin using liquid chromatography-high resolution-mass spectrometry/mass spectrometry (LC-HR-MS/MS) method.
  • to determine its concentration in urine samples by capillary zone electrophoresis (CZE).
  • in the analysis of β-amanitin in toxic mushrooms by liquid chromatography coupled to time-of-flight mass spectrometry.
Biochem/physiol Actions
Inhibits eukaryotic RNA polymerase II and III; does not inhibit RNA polymerase I or bacterial RNA polymerase; inhibits mammalian protein synthesis.
Toxic constituent of the mushroom, Amanita phalloides, inhibits eukaryotic RNA polymerase II and III, but not RNA polymerase I or bacterial RNA polymerase. Inhibits mammalian protein synthesis.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P2141A2263
α-Amanitin from Amanita phalloides, ≥85% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
A2263
α-Amanitin
description
≥85% (HPLC)
description
≥90%
description
from Amanita phalloides, ≥85% (HPLC), powder
assay
≥85% (HPLC)
assay
≥90%
assay
≥85% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
Pittogrammi
Skull and crossbones
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Che succede?
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)