Vai a
SML4022
Didemnin B
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
(2S)-2-Hydroxypropanoyl-L-prolyl-N-methyl-D-leucyl-L-threonyl-(3S,4R,5S)-4-amino-3-hydroxy-5-methylheptanoyl-(2S,4S)-4-hydroxy-2,5-dimethyl-3-oxohexanoyl-L-leucyl-L-prolyl-N,O-dimethyl-L-tyrosine (9→4)-lactone, N-[1-[(2S)-2-Hydroxy-1-oxopropyl]-L-prolyl]didemnin A, NSC 325319, NSC 333841
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
174,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
701,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C57H89N7O15
Numero CAS:
Peso molecolare:
1112.35
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.21
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
(Powder or Lyophilized powder or film)
174,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
(Powder or Lyophilized powder or film)
color
white to off-white
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
O=C1N2[C@]([H])(C(N(C)[C@@H](CC3=CC=C(OC)C=C3)C(O[C@H](C)[C@H](NC([C@H](N(C([C@H]4N(C([C@H](C)O)=O)CCC4)=O)C)CC(C)C)=O)C(N[C@]([H])([C@H](CC)C)[C@@H](O)CC(O[C@@H](C(C)C)C([C@H](C)C(N[C@H]1CC(C)C)=O)=O)=O)=O)=O)=O)CCC2
InChI
1S/C57H89N7O15/c1-15-33(8)46-44(66)29-45(67)79-49(32(6)7)48(68)34(9)50(69)58-39(26-30(2)3)54(73)64-25-17-19-41(64)56(75)62(13)43(28-37-20-22-38(77-14)23-21-37)57(76)78-36(11)47(52(71)59-46)60-51(70)42(27-31(4)5)61(12)55(74)40-18-16-24-63(40)53(72)35(10)65
InChI key
KYHUYMLIVQFXRI-SJPGYWQQSA-N
Biochem/physiol Actions
Marine-derived cyclic depsipeptide with potent antiviral, immunosuppressive and anticancer activities; induces rapid apoptosis; elongation factor 1A inhibitor.Didemnin B is a marine-derived cyclic depsipeptide with potent antiviral, immunosuppressive and anticancer activities. Didemnin B selectively induces rapid apoptosis through dual inhibition of palmitoyl-protein thioesterase 1 (PPT1) and eukaryotic translation elongation factor 1 alpha 1 (EEF1A1). Binds to the eEF1A(GTP)-aa-tRNA ternary complex and inhibits translation. Didemnin B improves nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) histopathology, glucose homeostasis, and dyslipidemia in western diet-induced obese mice.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SCR060RF
Didemnin B ≥95% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML4022
Didemnin B
description
≥95% (HPLC)
description
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
form
(Powder or Lyophilized powder or film)
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-
color
white to off-white
color
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)