5.04819
Porcn Inhibitor III, IWP-L6
Sinonimo/i:
Porcn Inhibitor III, IWP-L6, IWPL6, Wnt Pathway Inhibitor XIX
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C25H20N4O2S2/c30-22(28-21-12-11-18(15-26-21)17-7-3-1-4-8-17)16-33-25-27-20-13-14-32-23(20)24(31)29(25)19-9-5-2-6-10-19/h1-12,15H,13-14,16H2,(H,26,28,30)
QESQGTFWEQMCMH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Porcupine
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 2