500586
JQ1 Enantiomers Set
Sinonimo/i:
JQ1 Enantiomers Set, (S)-tert-butyl 2-(4-(4-chlorophenyl)-2,3,9-trimethyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepin-6-yl)acetate, SGCBD01, BRD2 Inhibitor III, BRD3 Inhibitor II, BRD4 Inhibitor III, BRD6 Inhibitor I, BRDT Inhibitor I, BRD2 Inhibitor III, BRD3 Inhibitor II, BRD4 Inhibitor III, BRD6 Inhibitor I, BRDT Inhibitor I, (S)-tert-butyl 2-(4-(4-chlorophenyl)-2,3,9-trimethyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepin-6-yl)acetate, SGCBD01
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥96% (for both enantiomers, HPLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Potenza
50 nM Ki
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
yellow-white
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL (Each compound is soluble)
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
BRD4
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Altre note
Delmore, J. E., et al. 2011 Cell.146, 904.
Filippakopoulos, P., et al. 2010. Nature.468, 1067.