Vai a
D5946
PD 150606
≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
(2Z)-3-(4-iodophenyl)-2-mercapto-2-Propenoic acid, 3-(4-iodophenyl)-2-mercapto-(Z)-2-propenoic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
122,00 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
487,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H7IO2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
306.12
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
protect from light
122,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
color
yellowish
solubility
DMSO: >20 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)\C(S)=C\c1ccc(I)cc1
InChI
1S/C9H7IO2S/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(13)9(11)12/h1-5,13H,(H,11,12)/b8-5-
InChI key
DJCVSFWGKYHMKH-YVMONPNESA-N
Biochem/physiol Actions
PD 150606 is a selective; cell-permeable; non-peptide; uncompetitive calpain inhibitor.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
513022SML1950U6883
PD 150606 ≥97% (HPLC)
Sigma-Aldrich
D5946
PD 150606
PD 150606 A cell-permeable, non-competitive, selective non-peptide calpain inhibitor [Ki = 210 nM for calpain-1 and 370 nM for calpain-2.
Sigma-Aldrich
513022
PD 150606
UVI3003 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1950
UVI3003
form
powder
form
solid
form
powder
form
solid (fluffy)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
DMSO: 100 mg/mL, methanol: 25 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
H2O: >10 mg/mL
storage condition
protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
-
storage condition
protect from light
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)