Documenti fondamentali
5.00583
Sigma-Aldrich
(+)-Brefeldin A, Eupenicillium brefeldianum
InSolution, ≥95%, 25 mM in DMSO
Sinonimo/i:
InSolution (+)-Brefeldin A, Eupenicillium brefeldianum, 1,6,7,8,9,11a,12,13,14,14a-Decahydro-1,13-dihydroxy-6-methyl-4H-cyclopent[f]oxacyclotridecin-4-one, (1 S,2 E,7 S,10 E,12 R,13 R,15 S)-12,15-dihydroxy-7-methyl-8-oxabicyclo[11.3.0]hexadeca-2,10-dien-9-one,
Scegli un formato
2 MG
158,00 €
158,00 €
Spedizione prevista il28 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 MG
158,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H24O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
280.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
158,00 €
Spedizione prevista il28 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Temperatura di conservazione
−70°C
Stringa SMILE
O1[C@H](CCC\C=C\[C@H]2[C@H]([C@H](\C=C\C1=O)O)C[C@H](C2)O)C
InChI
1S/C16H24O4/c1-11-5-3-2-4-6-12-9-13(17)10-14(12)15(18)7-8-16(19)20-11/h4,6-8,11-15,17-18H,2-3,5,9-10H2,1H3/b6-4+,8-7+/t11-,12+,13-,14+,15-/m0/s1
KQNZDYYTLMIZCT-PNFJWZTBSA-N
Descrizione generale
Specifically and reversibly blocks translocation of proteins from the endoplasmic reticulum (ER) to the Golgi apparatus without affecting endocytosis or lysosome function. Inhibitor of HDL-mediated cholesterol efflux. Causes disassembly of the Golgi complex and ER swelling in a variety of mammalian cell lines at <40 ng/ml. Inhibits the activity of BIG1 and BIG2, the guanine-nucleotide exchange proteins for ADP-ribosylation factors. Blocks binding of ADP-ribosylation factor to the Golgi and inhibits the GDP-GTP exchange.
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: yes
Primary Target
ADP-ribosylation factor (ARF)
Reversible: yes
Confezionamento
Packaged under inert gas
Attenzione
Toxicity: Irritant (B)
Ricostituzione
Following initial thaw, aliquot and freeze (-70°C). Aliquots are stable for up to 6 months at -70°C. Use only fresh DMSO for further dilutions prior to use.
Altre note
Yamagi, R., et al. 2000. Proc. Natl. Acad. Sci. USA97, 2567.
Moriango, N., et al. 1996. Proc. Natl. Acad. Sci. USA93, 12856.
Mendez, A.J. 1995. J. Biol. Chem.270, 5891.
Ridgway, N.D., et al. 1995. J. Biol. Chem. 270, 8023.
Tsai, S.C., et al. 1994. Proc. Natl. Acad. Sci. USA91, 3063.
Ktistakis, N.Y., et al. 1992. Nature356, 344.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - (refers to pure substance)