5001S
Bovine Serum Albumin(BSA) Sampling Kit
29-31 g/dL protein (Biuret), USA Origin, enzyme immunoassay: suitable, Serology: suitable, Blood banking: suitable
Sinonimo/i:
30% Liquid Sampling Kit
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Bovine Serum Albumin(BSA) Sampling Kit, 30% BSA, liquid
Stato
liquid
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 4 × 50 mL
Origine
USA origin
Concentrazione
30% BSA
tecniche
blood typing: suitable
enzyme immunoassay: suitable
dilution
(Serology)
Attività estranea
Bluetongue, none detected
Vesicular Stomatitis Virus, none detected
Componenti
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3