Documenti fondamentali
494126
Sigma-Aldrich
Ghrelin, Human, Synthetic
The 28-amino acid n-octanoylated (at ser3) natural peptidyl ligand for the growth hormone secretagogue receptor 1a (GHSR1a).
Sinonimo/i:
Ghrelin, Human, Synthetic, H₂N-GS-S(n-octanoyl)-FLSPEHQRVQQRKESKKPPAKLQPR-CO₂H
Scegli un formato
100 μG
217,00 €
217,00 €
Spedizione prevista il23 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
217,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C149H249N47O42
Numero CAS:
Peso molecolare:
3370.86
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.51
217,00 €
Spedizione prevista il23 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Colore
white
Solubilità
water: 1 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
The 28-amino acid n-octanoylated (at ser3) natural peptidyl ligand for the growth hormone secretagogue receptor 1a (GHSR1a). Ghrelin is secreted predominantly in the stomach and stimulates growth hormone release from the pituitary gland.
Confezionamento
Yes
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Sequenza
H-Gly-Ser-Ser(n-Octanoyl)-Phe-Leu-Ser-Pro-Glu-His-Gln-Arg-Val-Gln-Gln-Arg-Lys-Glu-Ser-Lys-Lys-Pro-Pro-Ala-Lys-Leu-Gln-Pro-Arg-OH
Stato fisico
Supplied as a trifluoroacetate salt.
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Altre note
Kojima, M. 2008. Regul. Pept.145, 2.
Wu, J.T., and Kral, J.G. 2004. Ann. Surg.239, 464
Kojima, M., et al. 1999. Nature402, 656.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3