Documenti fondamentali
SML1322
Sigma-Aldrich
Ipamorelin acetate
≥98%
Sinonimo/i:
2-Methylalanyl-L-histidyl-3-(2-naphthalenyl)-D-alanyl-D-phenylalanyl-L-lysinamide acetate, Aib-His-D-2-Nal-D-Phe-Lys-NH2 acetate, NNC 26-0161 acetate;
Scegli un formato
10 MG
97,00 €
50 MG
374,00 €
97,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
97,00 €
50 MG
374,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C38H49N9O5 · xC2H4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
711.85 (free base basis)
Codice UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
97,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98%
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
H2O: 20 mg/L, clear
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Azioni biochim/fisiol
Ipamorelin is a selective growth hormone secretagogue and agonist of the ghrelin receptor that selectively stimulates the ghrelin receptor and causes growth hormone release. The potency and efficacy of ipamorelin are similar to GHRP-6 but without increase plasma levels of ACTH or cortisol. Ipamorelin appears to enter the central nervous system and to activate GRLN receptors in the spinal cord.
Ipamorelin is a selective growth hormone secretagogue and agonist of the ghrelin receptor.
Ipamorelin is known to be useful in reducing the symptoms of postoperative ileus is a gastrointestinal dysfunction arising due to abdominal surgery. Symptoms include abdominal distention, vomiting, nausea, constipation and anorexia.[1]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Kalina Venkova et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 329(3), 1110-1116 (2009-03-18)
Ghrelin and ghrelin mimetics stimulate appetite and enhance gastric motility. The present study investigates whether ipamorelin, a selective growth hormone secretagogue and agonist of the ghrelin receptor, would accelerate gastrointestinal transit and ameliorate the symptoms in a rodent model of