Vai a
H7772
Igromicina B
lyophilized powder
Sinonimo/i:
Hygrovetine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
40,30 €
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
63,70 €
250 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
140,00 €
105,00 €
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
213,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H37N3O13
Numero CAS:
Peso molecolare:
527.52
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51102829
EC Number:
250-545-5
MDL number:
40,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
Streptomyces hygroscopicus
Quality Segment
form
lyophilized powder
purified by
ion-exchange chromatography
color
faintly brown to brown, white to beige
solubility
H2O: 50 mg/mL
antibiotic activity spectrum
viruses
mode of action
protein synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN[C@H]1C[C@@H](N)[C@H](O)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@@H]3O[C@]4(O[C@H]([C@H](N)CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)O[C@H]23)[C@@H]1O
InChI
1S/C20H37N3O13/c1-23-7-2-5(21)9(26)15(10(7)27)33-19-17-16(11(28)8(4-25)32-19)35-20(36-17)18(31)13(30)12(29)14(34-20)6(22)3-24/h5-19,23-31H,2-4,21-22H2,1H3/t5-,6-,7+,8-,9+,10-,11+,12-,13+,14-,15-,16+,17+,18-,19+,20+/m1/s1
InChI key
GRRNUXAQVGOGFE-XKIAHZFYSA-N
General description
Chemical structure: aminoglycoside
Application
Hygromycin B is an aminoglycoside antibiotic isolated from Streptomyces hygroscopicus. It has been used to study protein synthesis at the level of the 70S ribosome translocation and mRNA template misreading, as an antiviral agent by selectively penetrating cells rendered permeable by virus infection and inhibiting translation, and as a selection agent for hygromycin resistance gene transformed cells. It is recommended for use as a selection agent at 100-800 μg/mL, specifically at 100 μg/mL for prokaryotes, 200 μg/mL for lower eukaryotes and 150-400 μg/mL for higher eukaryotes.[1][2][3].
Biochem/physiol Actions
Modalità d′azione: Il prodotto inibisce la sintesi proteica inducendo un′errata lettura del templato di m-RNA nel procariota che può inibire la traduzione.
Spettro antimicrobico: L′igromicina B agisce contro batteri, funghi e cellule eucariote superiori.
Preparation Note
This product is purified by ion exchange chromatography. Hygromycin B is soluble in water at concentrations >50 mg/mL, and also soluble in methanol or ethanol. Solutions should be sterilized by filtration, not by autoclaving. Additionally, Hygromycin B solutions have been reported to lose activity on freezing, and since they are stable refrigerated, freezing should be avoided.
Disclaimer
Hygromycin B products should be stored as supplied at 2-8°C, and the dry solid is stable for at least 5 years if stored at 2-8°C. It is stable at 37°C for 30 days.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
H3274H0654400051
Igromicina B lyophilized powder
Sigma-Aldrich
H7772
Igromicina B
Igromicina B powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
Sigma-Aldrich
H3274
Igromicina B
antibiotic activity spectrum
viruses
antibiotic activity spectrum
fungi
antibiotic activity spectrum
viruses
antibiotic activity spectrum
-
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
lyophilized powder
form
powder
form
-
form
liquid
biological source
Streptomyces hygroscopicus
biological source
Streptomyces hygroscopicus
biological source
Streptomyces hygroscopicus
biological source
-
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL (As a stock solution. Stock solutions should be stored at 2-8°C. Stable at 37°C for 30 days.)
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Igromicina B
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)