437650
Lipopolysaccharide
from Salmonella typhimurium, , lyophilized, iNOS stimulator, Calbiochem
Sinonimo/i:
Salmonella LPS, Salmonella endotoxin
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Lipopolysaccharide, Salmonella typhimurium, Stimulates the activity of inducible nitric oxide synthase.
Livello qualitativo
Forma fisica
lyophilized
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Impurezze
≤2% nucleic acid
≤2% protein
Solubilità
water: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Inducible nitric oxide synthase
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Mayeux, P.R., et al. 1995. Biochem. Pharmacol. 49, 115.
Norimatsu, M., et al. 1995. Infect. Immun.63, 1122.
Feinstein, D.L., et al. 1993. J. Neurochem. 60, 1945.
Zhang, Y.H., et al. 1993. Infect. Immun.61, 5044.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3