423500
Anti-Klotho Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Anti-KL
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
liquid
non contiene
preservative
Reattività contro le specie
mouse
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Kl(16591)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunoblotting (1-10 µg/ml, chemiluminescence)
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Altre note
Martin, G.M. and Mian, I.S. 1997. Nature390, 18.
Note legali
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2