Documenti fondamentali
416200
Sigma-Aldrich
Dipeptidylpeptidase IV Inhibitor I
The Dipeptidylpeptidase IV Inhibitor I controls the biological activity of Dipeptidylpeptidase IV. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Sinonimo/i:
Dipeptidylpeptidase IV Inhibitor I, Diprotin A
Scegli un formato
5 MG
205,00 €
205,00 €
Spedizione prevista il07 maggio 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
205,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H31N3O4
Peso molecolare:
341.45
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
205,00 €
Spedizione prevista il07 maggio 2025Dettagli
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
amorphous solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Colore
white
Solubilità
water: 1 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
A dipeptidylpeptidase IV (DPP IV) inhibitor that inhibits both endo- and exopeptidase activities of DPPIV.
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: no
Primary Target
dipeptidylpeptidase IV (DPP IV)
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Sequenza
Ile-Pro-Ile
Ricostituzione
Following reconstitution, refrigerate (4°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at 4°C.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Hyunyee Yoon et al.
Biomolecules & therapeutics, 29(2), 154-165 (2020-11-06)
This study aimed to investigate whether the antidiabetic drugs dipeptidyl peptidase 4 (DPP4) inhibitors such as evogliptin and sitagliptin affect the membrane DPP4 (mDPP4) enzymatic activity and immune function of T helper1 (Th1) cells in terms of cytokine expression and