I9759
Ile-Pro-Ile
≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
Diprotin A
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥97% (HPLC)
Forma fisica
powder
Solubilità
water: 1 mg/mL, clear, colorless
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCC(C)C(N)C(=O)N1CCCC1C(=O)NC(C(C)CC)C(O)=O
InChI
1S/C17H31N3O4/c1-5-10(3)13(18)16(22)20-9-7-8-12(20)15(21)19-14(17(23)24)11(4)6-2/h10-14H,5-9,18H2,1-4H3,(H,19,21)(H,23,24)
JNTMAZFVYNDPLB-UHFFFAOYSA-N
Amino Acid Sequence
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.