401315-M
Goat Anti-Rabbit IgG, H & L Chain Specific Peroxidase Conjugate
liquid, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Goat IgG antibody, Goat anti-Rabbit IgG
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
liquid
contiene
0.1% Kathon as preservative
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
do not freeze
Isotipo
IgG
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Applicazioni
Immunoelectrophoresis (see comments)
Attenzione
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2