Vai a
S3271
Micro-dissecting scissors
size 4 in., curved, sharp point stainless steel
Sinonimo/i:
Dissection Scissors, Scissors for Dissection
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 ea
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
40,80 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122408
40,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
curved, sharp point stainless steel
size
4 in.
Application
Micro-dissecting scissors have been used to make an incise in the skin and peritoneum during adrenalectomy in mice.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
S3146
Micro-dissecting scissors size 4 in., curved, sharp point stainless steel
S3271
Micro-dissecting scissors
description
size 4 in., curved, sharp point stainless steel
description
size 4 1/4 in., straight, sharp point stainless steel
material
curved, sharp point stainless steel
material
straight, sharp point stainless steel
size
4 in.
size
4 1/4 in.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Micro-dissecting scissors
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)