382173
Histone Deacetylase Inhibitor VII, 106
The Histone Deacetylase Inhibitor VII, 106, also referenced under CAS 937039-45-7, controls the biological activity of Histone Deacetylase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Sinonimo/i:
Histone Deacetylase Inhibitor VII, 106, N¹-(2-Aminophenyl)-N⁷- p-tolylheptanediamide, Pimelic Diphenylamide 106
Scegli un formato
176,00 €
Spedizione prevista il23 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
176,00 €
Spedizione prevista il23 aprile 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 2.5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N(c2c(cccc2)N)C(=O)CCCCCC(=O)Nc1ccc(cc1)C
InChI
1S/C20H25N3O2/c1-15-11-13-16(14-12-15)22-19(24)9-3-2-4-10-20(25)23-18-8-6-5-7-17(18)21/h5-8,11-14H,2-4,9-10,21H2,1H3,(H,22,24)(H,23,25)
WTKBRPXPNAKVEQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3