382149
Histone Deacetylase Inhibitor III
The Histone Deacetylase Inhibitor III, also referenced under CAS 251456-60-7, controls the biological activity of Histone Deacetylase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Sinonimo/i:
Histone Deacetylase Inhibitor III, M344, 4-Dimethylamino- N-(6-hydroxycarbamoylhexyl)benzamide, N-Hydroxy-7-(4-dimethylaminobenzoyl)aminoheptanamide, M344, 4-Dimethylamino-N-(6-hydroxycarbamoylhexyl)benzamide, N-Hydroxy-7-(4-dimethylaminobenzoyl)aminoheptanamide
Scegli un formato
221,00 €
Spedizione prevista il05 maggio 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
221,00 €
Spedizione prevista il05 maggio 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 1 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N(O)C(=O)CCCCCCNC(=O)c1ccc(cc1)N(C)C
InChI
1S/C16H25N3O3/c1-19(2)14-10-8-13(9-11-14)16(21)17-12-6-4-3-5-7-15(20)18-22/h8-11,22H,3-7,12H2,1-2H3,(H,17,21)(H,18,20)
MXWDSZWTBOCWBK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Rat liver HDAC
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Jung, M., et al. 1999. J. Med. Chem.42, 4669.
WGK 1