Documenti fondamentali
374807
Sigma-Aldrich
Hemocyanin, Keyhole Limpet, Megathura crenulata, BES/Mg2+ Buffer
Hemocyanin, Keyhole Limpet, Megathura crenulata, BES/Mg2+ buffer, CAS 9013-72-3, is a large, multi-subunit, O2-carrying, metalloprotein that is used in the production of antibodies.
Sinonimo/i:
Hemocyanin, Keyhole Limpet, Megathura crenulata, BES/Mg2+ Buffer, KLH
Scegli un formato
250 MG
460,00 €
460,00 €
Spedizione prevista il18 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
460,00 €
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.41
460,00 €
Spedizione prevista il18 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥90% (size exclusion chromatography)
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
do not freeze
Colore
clear blue-gray
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Keyhole limpet hemocyanin (KLH) is a large, multi-subunit, O2-carrying, metalloprotein. It is isolated from a marine snail species called Megathura crenulate.[1]
Azioni biochim/fisiol
Keyhole limpet hemocyanin (KLH) exhibits immunostimulatory properties and stimulates both cell-mediated and humoral responses in animals and humans.[1] It serves as a vaccine adjuvant[1][2] and facilitates protein conjugation. In addition, KLH acts as a carrier protein to produce antibodies as well as haptens such as peptides and oligosaccharides. It is also used in the treatment of bladder cancer.[2]
Confezionamento
Please refer to vial label for lot-specific concentration.
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Stato fisico
In 10 mM MgSO₄, 5 mM BES buffer, 0.9% NaCl, pH 6.5. Sterile-filtered.
Nota sulla preparazione
KLH is an extremely large protein complex that has a tendency to aggregate and precipitate from solutions. Use a buffer when diluting KLH and maintain the magnesium concentration at ≥10 mM. Store KLH solutions at 4°C. DO NOT freeze, vortex or agitate to dissolve KLH. Freezing or agitating KLH will cause protein aggregation and precipitation.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Evaluation of human antibody responses to keyhole limpet hemocyanin on a carbohydrate microarray
Oyelaran O and Gildersleeve JC, et al.
4th International Conference on Biomedical Engineering in Vietnam, 285-294 (2010)
Erik H J G Aarntzen et al.
Cancer immunology, immunotherapy : CII, 61(11), 2003-2011 (2012-04-25)
Keyhole limpet hemocyanin (KLH) attracts biomedical interest because of its remarkable immunostimulatory properties. Currently, KLH is used as vaccine adjuvant, carrier protein for haptens and as local treatment for bladder cancer. Since a quantitative human anti-KLH assay is lacking, it
Oyindasola Oyelaran et al.
Proteomics. Clinical applications, 4(3), 285-294 (2010-12-08)
Keyhole limpet hemocyanin (KLH) is used as a vaccine adjuvant, as a carrier protein for small haptens, and as a treatment for bladder cancer. Immunization with KLH produces antibodies to tumor-associated carbohydrate antigens (TACAs) in animals, and these antibodies have