Documenti fondamentali
370660
Sigma-Aldrich
Guanosine 3′,5′-cyclic Monophosphate, N²,2′-O-Dibutyryl-, Sodium Salt
Cell-permeable cGMP analog that preferentially activates protein kinase G.
Sinonimo/i:
Guanosine 3′,5′-cyclic Monophosphate, N²,2′-O-Dibutyryl-, Sodium Salt, Dibutyryl-cGMP, Na
Scegli un formato
10 MG
99,50 €
99,50 €
Spedizione prevista il05 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
99,50 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H23N5O9P · Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
507.37
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41106305
NACRES:
NA.77
99,50 €
Spedizione prevista il05 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Colore
white
Solubilità
ethanol: soluble
water: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Na+].[P]1(=O)(O[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]2OC(=O)CCC)[n]3c4nc(nc(c4nc3)O)NC(=O)CCC)CO1)[O-]
InChI
1S/C18H24N5O9P.Na/c1-3-5-10(24)20-18-21-15-12(16(26)22-18)19-8-23(15)17-14(31-11(25)6-4-2)13-9(30-17)7-29-33(27,28)32-13;/h8-9,13-14,17H,3-7H2,1-2H3,(H,27,28)(H2,20,21,22,24,26);/q;+1/p-1/t9-,13-,14-,17-;/m1./s1
MGBPJXVWDGGLKI-GBIKJYCISA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Cell-permeable cGMP analog that preferentially activates protein kinase G. Inhibits thrombin stimulated arachidonic acid release in human platelets.
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: yes
Primary Target
Cell-permeable cGMP analog that preferentially activates protein kinase G.
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 1 month at -20°C.
Altre note
Sane, D.C., et al. 1989. Biochem. Biophys. Res. Commun.165, 708.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3