Documenti fondamentali
344300
Sigma-Aldrich
sFRP-1 Inhibitor
The sFRP-1 Inhibitor, also referenced under CAS 915754-88-0, controls the biological activity of sFRP-1. This small molecule/inhibitor is primarily used for Activators/Inducers applications.
Sinonimo/i:
sFRP-1 Inhibitor, Wnt Pathway Activator IV, N-(3-(Dimethylamino)propyl)-2-ethyl-5-(phenylsulfonyl)benzenesulfonamide, Secreted Frizzled Related Protein-1 Inhibitor
Scegli un formato
5 MG
119,70 €
119,70 €
Prezzo di listino171,00 €Risparmia il 30%
Spedizione prevista il28 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
119,70 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H26N2O4S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
410.55
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
119,70 €
Prezzo di listino171,00 €Risparmia il 30%
Spedizione prevista il28 aprile 2025Dettagli
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
oil
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
clear
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[S](=O)(=O)(NCCCN(C)C)c1c(ccc(c1)[S](=O)(=O)c2ccccc2)CC
InChI
1S/C19H26N2O4S2/c1-4-16-11-12-18(26(22,23)17-9-6-5-7-10-17)15-19(16)27(24,25)20-13-8-14-21(2)3/h5-7,9-12,15,20H,4,8,13-14H2,1-3H3
BHFFSIFXFHJJNJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
A diphenylsulfone-sulfonamide compound that counteracts the antagonizing effect of SARP-2/sFRP-1 (secreted frizzled related protein-1) against Wnt-3/frizzled interaction and Wnt-3/frizzled-stimulated cellular functions (EC50 = 1.27 µM in a U2OS-based reporter assay) with a reported aqueous solubility of 26 µg/ml at pH 7.4 and in vitro half-lives of 12 and 26.7 min using rat and human microsomes, respectively.
Confezionamento
Packaged under inert gas
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Altre note
Gopalsamy, A., et al. 2008. J. Med. Chem.51, 7670.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2