431788
Ethylenediaminetetraacetic acid
99.995% trace metals basis
Sinonimo/i:
(Ethylenedinitrilo)tetraacetic acid, EDTA, Edathamil, Ethylenedinitrilotetraacetic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.995% trace metals basis
Forma fisica
powder
tecniche
electrophoresis: suitable
Punto di fusione
250 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
water: soluble 0.4 g/L at 20 °C
Densità
1.46 g/cm3 at 20 °C
Stringa SMILE
OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)
KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- As a chelating agent in the preparation of ferromagnetic BiFeO3 nanoparticles by sol-gel process.
- As a mobile phase in chromatographic separation of rare earth elements.
- To functionalize the Au nanoparticles, which are used as probes in the colorimetric estimation of chromium(III) ions in solution.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2