324895
eIF-2α Inhibitor, Salubrinal
eIF-2α Inhibitor, Salubrinal, CAS 304475-63-6, is a cell-permeable, selective inhibitor of the phosphatase complexes that dephosphorylate eIF-2α. Protects cells against ER stress-induced apoptosis.
Sinonimo/i:
eIF-2α Inhibitor, Salubrinal, Sal
Saggio
≥90% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
beige
Solubilità
DMSO: 10 mg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
elF-2α
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 1