Documenti fondamentali
324740
Sigma-Aldrich
Elastase Substrate V, Fluorogenic
≥95% (HPLC), powder, lyophilized solid, elastase substrate, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Elastase Substrate V, Fluorogenic, MeOSuc-AAPV-AMC
Scegli un formato
25 MG
157,00 €
157,00 €
Spedizione prevista il18 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
157,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C31H41N5O9
Numero CAS:
Peso molecolare:
627.69
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.25
157,00 €
Spedizione prevista il18 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
Elastase Substrate V, Fluorogenic, Elastase Substrate V, Fluorogenic, CAS 72252-90-5, is a sensitive fluorogenic substrate for the quantitative determination of human leukocyte and porcine pancreatic elastase (Km = 140 µM).
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
≥95% (TLC)
Stato
lyophilized solid
powder
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated
protect from light
Colore
white to off-white
Solubilità
ethanol: 1 mg/mL
DMF: 5 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
Fluorescenza
λex 360-380 nm
λem 430-460 nm
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N1([C@@H](CCC1)C(=O)NC(=O)[C@@H](Nc2cc3c(cc2)C(=CC(=O)O3)C)C(C)C)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CCC(=O)OC)C)C
InChI
1S/C31H41N5O9/c1-16(2)27(34-20-9-10-21-17(3)14-26(39)45-23(21)15-20)30(42)35-29(41)22-8-7-13-36(22)31(43)19(5)33-28(40)18(4)32-24(37)11-12-25(38)44-6/h9-10,14-16,18-19,22,27,34H,7-8,11-13H2,1-6H3,(H,32,37)(H,33,40)(H,35,41,42)/t18-,19-,22-,27-/m0/s1
NHMQNKPYBPDCAY-NFHWZJRKSA-N
Descrizione generale
Sensitive fluorogenic substrate for the quantitative determination of human leukocyte (Km = 140 µM; Kcat/Km = 120,000 s-1 M-1) and porcine pancreatic elastase. Not hydrolyzed by cathepsin G. Excitation max.: ~380 nm; emission max.: ~460 nm.
Azioni biochim/fisiol
Cell permeable: no
Km = 140 µM; kcat/Km = 120,000 M⁻¹ s⁻¹as substrates for human leukocyte and porcine pancreatic elastase
Primary Target
Sensitive fluorogenic substrate for the quantitative determination of human leukocyte and porcine pancreatic elastase
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Sequenza
MeOSuc-Ala-Ala-Pro-Val-AMC
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze at -20°C. Stock solutions are stable for up to 2 months at -20°C.
Altre note
Barrett, A.J. 1981. Methods Enzymol. 80, 581.
Castillo, M.J., et al. 1979. Anal. Biochem.99, 53.
Nakajima, K., et al. 1979. J. Biol. Chem.254, 4027.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3