Vai a
M0398
N-(Methoxysuccinyl)-Ala-Ala-Pro-Val-chloromethyl ketone
elastase inhibitor, powder, ≥98% (TLC)
Sinonimo/i:
N-(Methoxysuccinyl)-L-alanyl-L-alanyl-L-prolyl-L-valine chloromethylketone
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
165,00 €
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
283,00 €
240,55 €
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
534,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H35ClN4O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
502.99
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6167019
165,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
N-(Methoxysuccinyl)-Ala-Ala-Pro-Val-chloromethyl ketone, elastase inhibitor
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
mp
159 °C
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
COC(=O)CCC(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)CCl
InChI
1S/C22H35ClN4O7/c1-12(2)19(16(28)11-23)26-21(32)15-7-6-10-27(15)22(33)14(4)25-20(31)13(3)24-17(29)8-9-18(30)34-5/h12-15,19H,6-11H2,1-5H3,(H,24,29)(H,25,31)(H,26,32)/t13-,14-,15-,19-/m0/s1
InChI key
PJGDFLJMBAYGGC-XLPNERPQSA-N
General description
N-(Methoxysuccinyl)-Ala-Ala-Pro-Val-chloromethyl ketone is a tetrapeptide, cell-permeable and non-cytotoxic inhibitor.
Application
N-(Methoxysuccinyl)-Ala-Ala-Pro-Val-chloromethyl ketone has been used as an elastase specific inhibitor.[1]
Biochem/physiol Actions
Irreversible inhibitor of human leukocyte[2] and neutrophil[3] elastase.
N-(Methoxysuccinyl)-Ala-Ala-Pro-Val-chloromethyl ketone acts as a competitive inhibitor of human leukocyte elastase (HLE).
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
454454B7632M4765
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
ethanol: 1 mg/mL, DMF: 5 mg/mL, DMSO: 5 mg/mL
solubility
methanol: 20 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
DMF: soluble 25 mg/mL, clear, colorless to light yellow
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
mp
159 °C
mp
-
mp
-
mp
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)