324630
EHNA, Hydrochloride
The racemic mixture of a cell-permeable adenine derivative that acts as a PDE II-selective phosphodiesterase inhibitor and adenosine deaminase.
Sinonimo/i:
EHNA, Hydrochloride, erythro-9-(2-Hydroxy-3-nonyl)adenine, HCl
Saggio
≥97% (HPLC)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Colore
white
Solubilità
water: 25 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C14H23N5O/c1-3-4-5-6-7-11(10(2)20)19-9-18-12-13(15)16-8-17-14(12)19/h8-11,20H,3-7H2,1-2H3,(H2,15,16,17)/t10-,11-/m0/s1
IOSAAWHGJUZBOG-QWRGUYRKSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
PDE 2
Attenzione
Altre note
Lorbar, M., et al. 1999. J. Mol. Cell. Cardiol.31, 401.
Verde, I., et al. 1999. Br. J. Pharmacol.127, 65.
Reynolds, A.J., et al. 1996. Brain Res.798, 67.
Mery, P.F., et al. 1995. Mol. Pharmacol.48, 121.
Podzuweit, T., et al. 1995. Cell. Signal.7, 733.
Bessodes, M., et al. 1982. Biochem. Pharmacol.31, 879.
Bouchard, P., et al. 1981. Proc. Natl. Acad. Sci. USA78, 1033.
WGK 1