309866
Diltiazem, Hydrochloride
Synthetic benzothiazepine that acts as an L-type Ca2+ channel antagonist.
Sinonimo/i:
Diltiazem, Hydrochloride, L-Type Calcium Channel Blocker II
Scegli un formato
96,90 €
Spedizione prevista il08 maggio 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
96,90 €
Spedizione prevista il08 maggio 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Descrizione
Merck USA index - 14, 3202
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Colore
white
Solubilità
water: 50 mg/mL
chloroform: soluble
methanol: soluble
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
10-30°C
Stringa SMILE
S1[C@H]([C@H](C(=O)N(c3c1cccc3)CC[N+H](C)C)OC(=O)C)c2ccc(cc2)OC.[Cl-]
InChI
1S/C22H26N2O4S.ClH/c1-15(25)28-20-21(16-9-11-17(27-4)12-10-16)29-19-8-6-5-7-18(19)24(22(20)26)14-13-23(2)3;/h5-12,20-21H,13-14H2,1-4H3;1H/t20-,21+;/m1./s1
HDRXZJPWHTXQRI-BHDTVMLSSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
L-type Ca2+ channel
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Rosales, C., and Brown, E.J. 1992. J. Biol. Chem. 267, 1443.
Julian, D.G. 1987. Am. J. Cardiol. 59, 37J.
Campbell, K.P., et al. 1986. Proc. Natl. Acad. Sci. USA83, 2792.
Gallizzi, J.P., et al. 1986. J. Biol. Chem.261, 1393.
Garcia, M.L., et al. 1986. J. Biol. Chem.261, 8146.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3