260010-M
Demethylasterriquinone B1
A cell-permeable unsymmetrical bis-indolylquinone insulin mimic with anti-diabetic activity in animal models.
Sinonimo/i:
Demethylasterriquinone B1, L-783,281, DMAQ-B1, DAQ B1, 2-[2-(1,1-Dimethylallyl)-1H-indol-3-yl]-3,6-dihydroxy-5-[7-(3-methylbut-2-enyl)-1H-indol-3-yl][1,4]benzoquinone, 2,5-Dihydroxy-3-[7-(3-methyl-but-2-enyl)-1H-indol-3-yl]-6-[2-(1,1-dimethyl-allyl)-1H-indol-3-yl]-[1,4]benzoquinon
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
blue-black
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C32H30N2O4/c1-6-32(4,5)31-23(20-11-7-8-13-22(20)34-31)25-29(37)27(35)24(28(36)30(25)38)21-16-33-26-18(15-14-17(2)3)10-9-12-19(21)26/h6-14,16,33-35,38H,1,15H2,2-5H3
XMGNJVXBPZAETK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Insulin receptor (IR) tyrosine kinase activity
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Pirrung, M.C., et al. 2002. J. Org. Chem.6, 23.
Westerlund, J., et al. 2002. Diabetes51, S50.
Roper, M.G., et al. 2002. Diabetes51, S43.
Air, E.L., et al. 2002. Nat. Med.8, 179.
Wilkie, N., et al. 2001. J. Neurochem.78, 1135.
Salituro, G.M., et al. 2001. Recent Prog. Horm. Res.56, 107.
Liu, K., et al. 2000. J. Med. Chem.43, 3487.
Zhang, B., et al. 1999. Science284, 974.
WGK 3