176087
Urea-d4
98 atom % D
Sinonimo/i:
Carbamide-d4
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
tecniche
NMR: suitable
Punto di fusione
132-135 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[2H]N([2H])C(=O)N([2H])[2H]
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i/hD4
XSQUKJJJFZCRTK-JBISRTOLSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges