Vai a
D193
DL-α-Difluoromethylornithine hydrochloride hydrate
≥97% (NMR), solid, polyamine biosynthesis inhibitor
Sinonimo/i:
2-(Difluoromethyl)ornithine hydrochloride hydrate, DFMO hydrochloride hydrate, Eflornithine hydrochloride hydrate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
301,00 €
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
951,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H12F2N2O2 · xHCl · yH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.17 (anhydrous free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥97% (NMR)
Form:
solid
301,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
DL-α-Difluoromethylornithine hydrochloride hydrate, solid, ≥97% (NMR)
Quality Segment
assay
≥97% (NMR)
form
solid
color
white
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: >10 mg/mL
SMILES string
O.Cl.NCCCC(N)(C(F)F)C(O)=O
InChI
1S/C6H12F2N2O2.ClH.H2O/c7-4(8)6(10,5(11)12)2-1-3-9;;/h4H,1-3,9-10H2,(H,11,12);1H;1H2
InChI key
FJPAMFNRCFEGSD-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ODC1(4953)
General description
Difluoromethylornithine is a fluorinated ornithine analog, which acts as a rate-limiting enzyme of polyamine biosynthesis. It is used to treat female facial hirsutism and human African trypanosomiasis. Difluoromethylornithine functions as a chemopreventive and chemotherapeutic agent against neuroblastoma and colorectal cancer. It exhibits cytostatic effects on mammalian cells and tissues.
Application
DL-α-Difluoromethylornithine hydrochloride hydrate has been used to reduce the effects of arginine on cell proliferation. It has also been used to investigate the effect of bisphenol A (BPA) on the migration of an established ovine trophectoderm (oTr1) cell line.[1]
Biochem/physiol Actions
Difluoromethylornithine (Eflornithine) inhibits polyamine biosynthesis by the selective, irreversible inhibition of ornithine decarboxylase (ODC). A chemoprotective agent that blocks angiogenesis.
Inhibits polyamine biosynthesis by selective, irreversible inhibition of ornithine decarboxylase. Chemoprotective agent that blocks angiogenesis.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
H4413N158E8284
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥97% (NMR)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: >10 mg/mL
solubility
H2O: >5 mg/mL
solubility
methanol: >10 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: >10 mg/mL
color
white
color
white
color
white
color
white to beige
Gene Information
human ... ODC1(4953)
Gene Information
-
Gene Information
human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146)
Gene Information
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
D193-100MG04061835361212
D193-25MG04061833561089