Documenti fondamentali
239819
Sigma-Aldrich
CXCR2 antagonist, Cpd 19
The CXCR2 antagonist, Cpd 19, also referenced under CAS 473728-67-5, controls the biological activity of CXCR2.
Sinonimo/i:
CXCR2 antagonist, Cpd 19, 3-(2-(cyclopentylamino)-3,4-dioxocyclobut-1-enylamino)-2-hydroxy-N,N-dimethylbenzamide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H21N3O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
343.38
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.51
Il prodotto 239819 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL, light brown
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
A cell-permeable, cyclobutenedione derivative that acts as a potent antagonist of chemokine receptor CXCR2 (IL8RB) (IC50 = 8 nM). Reported to inhibit CXCR2-mediated chemotaxis in a CXCR2 expressing cell line (IC50 = 145 nM). Exhibits good stability in human and rat liver microsomal preparations (>50% remaining after 30 min at 37°C).
Confezionamento
Packaged under inert gas
Attenzione
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Altre note
Merritt, J., et al. 2006. Bioorg. Med. Chem. Lett.16, 4107.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3