Vai a
C7477
L-Cisteina
≥98.0%, suitable for cell culture, BioReagent, non-animal source
Sinonimo/i:
(2R)-2-Amino-3-sulfanylpropanoic acid hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
140,00 €
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
449,00 €
1 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1010,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
HSCH2CH(NH2)COOH · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
157.62
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-157-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3560277
140,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
L-Cisteina, anhydrous, from non-animal source, BioReagent, suitable for cell culture, ≥98.0%
biological source
non-animal source
Quality Segment
grade
anhydrous
product line
BioReagent
assay
≥98.0%
form
powder or crystals
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
color
white to off-white
mp
174.1-174.7 °C
solubility
H2O: 50 mg/mL
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
Cl[H].N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S.ClH/c4-2(1-7)3(5)6;/h2,7H,1,4H2,(H,5,6);1H/t2-;/m0./s1
InChI key
IFQSXNOEEPCSLW-DKWTVANSSA-N
Application
Non-animal source L-cysteine is used as a cell culture media component for the commercial biomanufacture of therapeutic recombinant proteins and monoclonal antibodies.
Biochem/physiol Actions
Agonista del recettore glutammatergico NMDA che a concentrazioni elevate è anche un agonista dei recettori glutammatergici AMPA.
Agonista del recettore glutammatergico NMDA; agonista del recettore glutammatergico AMPA a concentrazioni elevate.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
C6727C6852A7793
L-Cisteina anhydrous, from non-animal source, BioReagent, suitable for cell culture, ≥98.0%
Sigma-Aldrich
C7477
L-Cisteina
L-cistina from non-animal source, BioReagent, suitable for cell culture, ≥98.0% dry basis
Sigma-Aldrich
C6727
L-cistina
L-cisteina from non-animal source, suitable for cell culture, meets EP, USP testing specifications
Sigma-Aldrich
C6852
L-cisteina
description
anhydrous, from non-animal source, BioReagent, suitable for cell culture, ≥98.0%
description
from non-animal source, BioReagent, suitable for cell culture, ≥98.0% dry basis
description
from non-animal source, suitable for cell culture, meets EP, USP testing specifications
description
BioReagent, suitable for cell culture, powder, ≥98%
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder
grade
anhydrous
grade
-
grade
-
grade
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
assay
≥98.0%
assay
≥98.0% dry basis
assay
98.5-101.0% dry basis
assay
≥98%
product line
BioReagent
product line
BioReagent
product line
-
product line
BioReagent
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Cisteina
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–3 di 3 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
  3. Is there a way to enhance the stability of product C7477?
    1 risposta
    1. This product is considered very stable. Keep C7477 away from moisture, air, and light.