Documenti fondamentali
236002
Sigma-Aldrich
Anti-COX2, C-Terminal Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Anti-Cyclooxygenase-2, Anti-PGHS-2, Anti-Prostaglandin H Synthase-2
Scegli un formato
50 μG
446,00 €
446,00 €
Spedizione prevista il07 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 μG
446,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
446,00 €
Spedizione prevista il07 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
liquid
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
Reattività contro le specie
bovine, human, mouse, sheep, rat
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PTGS2(5743)
Descrizione generale
Immunoaffinity purified rabbit polyclonal antibody. Recognizes the ~72 kDa COX2 protein.
Recognizes COX2. Does not cross-react with COX1.
This Anti-COX2, C-Terminal Rabbit pAb is validated for use in Immunoblotting, ELISA for the detection of COX2, C-Terminal.
Immunogeno
a synthetic peptide corresponding to a 17-amino acid sequence near the C-terminus of human COX2
Applicazioni
Immunoblotting (1-10 µg/ml, chemiluminescence)
ELISA (1:10,000-1:100,000)
Confezionamento
Please refer to vial label for lot-specific concentration.
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Altre note
Does not cross-react with COX1. Variables associated with assay conditions will dictate the optimal working dilution.
Hla, T., and Neilson, K. 1992. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 89, 7384.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Freedom H Holland et al.
Neuroscience letters, 566, 131-136 (2014-02-26)
Early life stress exposure (ELS) yields risk for psychiatric disorders that might occur though a population-specific mechanism that impacts prefrontal cortical development. Sex differences in ELS effects are largely unknown and are also essential to understand social and cognitive development.