234101
Coenzyme A trilithium salt
≥94% (UV), solid, cofactor in enzymatic acetyl transfer reactions, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Coenzyme A, Trilithium Salt
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Coenzyme A, Trilithium Salt, Coenzyme A, Trilithium Salt, CAS 18439-24-2, serves as a cofactor in enzymatic acetyl transfer reactions.
Livello qualitativo
Saggio
≥94% (UV)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Colore
off-white
Solubilità
water: 1 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C21H36N7O16P3S.3Li/c1-21(2,16(31)19(32)24-4-3-12(29)23-5-6-48)8-41-47(38,39)44-46(36,37)40-7-11-15(43-45(33,34)35)14(30)20(42-11)28-10-27-13-17(22)25-9-26-18(13)28;;;/h9-11,14-16,20,30-31,48H,3-8H2,1-2H3,(H,23,29)(H,24,32)(H,36,37)(H,38,39)(H2,22,25,26)(H2,33,34,35);;;/q;3*+1/p-3/t11-,14-,15-,16+,20-;;;/m1.../s1
QSCBPHBAFBVXRK-FFKZSOHASA-K
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3